Learn More
Fisherbrand™ Peigne 1,5mm
Fabriqué conformément à la norme la plus stricte. Le peigne 1,5 mm de Fisherbrand™ est utilisé avec les systèmes d’électrophorèse.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Utilisé avec les systèmes d’électrophorèse verticale
Spécification
Électrophorèse sur gel verticale | |
24 | |
1,5 mm |