Learn More
Fisherbrand™ Peigne 1,5mm
Fabriqué conformément à la norme la plus stricte. Le peigne 1,5 mm de Fisherbrand™ est utilisé avec les systèmes d’électrophorèse.
63.70€ - 72.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrophorèse sur gel verticale
Épaisseur (métrique) des dents 1,5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de puits Prix Quantité et disponibilité  
11744296
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11724296
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
24 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11789675
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
10 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Utilisé avec les systèmes d’électrophorèse verticale
Spécification
Spécification
Électrophorèse sur gel verticale
1,5 mm