Learn More
Lovibond™ Pack combiné aluminium #1 / #2
Jeu de réactifs pour comprimés
Marque:  Lovibond™ 517601BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 1328 Chem class : 4.1 Pack group : III
Code produit. 15371905
  • 78.60€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
Jeu de réactifs pour comprimés
Pack combiné de 100 tests aluminium #1 / #2 100 tests plage de mesure 0,01 - 0,30 mg/l Méthode ECR pour comparateurs et photomètres. 
Spécification
Spécification
100 tests
Aluminium #1 à #2, 0,01 à 0,30 mg/l
Réactif
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methenamine