Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™
490.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Code produit. 11797567
  • 656.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Spécification
Bouchon à filetage court
6 mm
9 mm
Oui
1000
Bouchon à vis
Flacons à vis de 9 mm
Silicone/PTFE
Bleu, Blanc
Polypropylène
GC, HPLC
1 mm
9 mm