Learn More
Xylem Analytics™ WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs)
WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs) for measurement of the electrochemical concentration of selected ions. Easy to handle, compact, combined electrodes allow the measurement of small sample volumes. A cost-effective option for analyzing small amounts of material.
Marque: Xylem Analytics™ 106661
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Type de produit : Électrodes combinées de type-800
- Utilisation : Mesure des concentrations d’ions électrochimiques
- Connecteur : DIN ou BNC
- Longueur de câble : 1 m (3,3 pi)
Spécification
DIN | |
1 m (3,3 pi) | |
DIN CL 800 | |
Électrode combinée sélective d’ions (ISE) | |
2 à 35 000 mg/l |
Conditions requises : Électrolyte de référence ELY/BR/503, adaptateur de force ionique, solution-étalon ISA/FK ES/Cl | |
2 à 12 | |
Combinée, sélective au chlorure | |
Électrode |