Learn More
Copan Italia™ Poignée et boucle combinées
Marque:  Copan Italia™ 319C05T
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11736528
  • 73.75€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Inoculateur Nickel Chrome
• Inoculateur métal prêt à l'emploi et réutilisable
• Léger pour géloses fragiles
• Disponible en diamètre 2, 3, 4 ou 5mm
• Inoculateur
• Inclus en tubeprotecteur.
Spécification
Spécification
5 mm
26 G
Non
Poignée et boucle combinées
5 Paquets