Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard, épaisseur 1,5 mm
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard
74.07€ - 78.72€
Spécification
Type | Comb |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1.5 mm |
À utiliser avec (équipement) | HU20 Maxi-Standard Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11779635
|
Fisherbrand™
|
7 mm | 45 μL | 20 |
78.72€
1 pièce Prix par lots disponible |
12-04-2021 |
11789635
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 30 μL | 28 |
74.07€
1 pièce Prix par lots disponible |
29-04-2021 |
10602852
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 19 μL | 40 |
74.07€
1 pièce Prix par lots disponible |
20-04-2021 |
Description
- Avec code couleur
- Réglable en hauteur
- Offre un contrôle complet du volume de chargement et de la profondeur des puits
Spécification
Comb | |
1.5 mm | |
HU20 Maxi-Standard Horizontal Gel Electrophoresis Unit |