Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale Vari-gel MAXI VG-SYS
À utiliser avec unité d’électrophorèse horizontale Vari-gel MAXI VG-SYS.
75.55€ - 89.35€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse horizontale Vari-Gel MAXI VG-SYS |
---|---|
Type | Peigne |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11736165
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 10 | 64 μl | 12,8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11756165
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 20 | 29 μl | 5,9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11786165
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 10 | 128 μL | 12.8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11706175
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 20 | 58 μl | 5,9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11766784
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 30 | 24 μl | 2,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11776165
|
Fisherbrand™
|
1,5 mm | 20 | 43 μl | 5,9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12597816
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 1 | 690 μl | 138 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Avec code couleur
- À utiliser avec unité d’électrophorèse horizontale Vari-gel MAXI VG-SYS
Spécification
Unité d’électrophorèse horizontale Vari-Gel MAXI VG-SYS | |
Peigne | |
1 de chaque |