missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 36809 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
103.02€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15690718
|
Abeba™
36809/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15600728
|
Abeba™
36809/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15610728
|
Abeba™
36809/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15620728
|
Abeba™
36809/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15630728
|
Abeba™
36809/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15640728
|
Abeba™
36809/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15650728
|
Abeba™
36809/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15660728
|
Abeba™
36809/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 2 sangles de coup de pied réglables
- Double attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36809 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |