Learn More
Abeba™ Chaussures 6809 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
Marque:  Abeba™ 6809/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Code produit. 15632318
  • 83.65€ / 1 paire
Expédition estimée
20-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
  • Antistatiques
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • Double attache velcro
  • Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Microfibre
40
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
6809