Learn More
Abeba™ Chaussures 6872 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
79.93€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15612348
|
Abeba™
6872/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15622348
|
Abeba™
6872/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15632348
|
Abeba™
6872/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15642348
|
Abeba™
6872/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15652348
|
Abeba™
6872/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15662348
|
Abeba™
6872/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15672348
|
Abeba™
6872/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15682348
|
Abeba™
6872/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Velours
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
6872 |
Noir | |
Velours | |
PUR |