Description
Choisissez un gant au confort optimisé et doté d’une meilleure sensibilité tactile. Les gants confortables en nitrile Fisherbrand™ sont sans poudre et sans latex avec une coupe ourlée et des doigts texturés.
- Sans poudre ni latex
- Ajustement parfait, sensation et résistance exceptionnelles
- Ambidextres avec doigts texturés et manchette à bord roulé
- Non stériles
- Longueur : 9,5 po (24 cm)
- Épaisseur : 3 mil (paume)
- Couleur : bleu pervenche
Informations sur la commande
200 gants par paquet ; 10 paquets par boîte.
Certifications
Certifié ISO 9001 QMS ; 510Homologation K pour usage médical aux États-Unis
Compliance
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour un usage médical.
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié QMS ASTM D6978, ISO 9001 ; 510 K approuvé pour un usage médical aux États-Unis |
AQL | 1,5 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 3,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,09 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 2,8 mil |