Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 65 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
144.00€ - 295.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 135 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12407070
|
Tenak™
TE35508 |
450 x 135 x 299mm | Plaques (30) |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12407090
|
Tenak™
TE35556 |
540 x 135 x 332mm | Plaques (30) |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12407110
|
Tenak™
TE35604 |
630 x 135 x 266mm | Plaques (28) |
257.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12417090
|
Tenak™
TE35558 |
540 x 135 x 399mm | Plaques (36) |
295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12417110
|
Tenak™
TE35606 |
630 x 135 x 332mm | Plaques (35) |
286.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12447040
|
Tenak™
TE35430 |
360 x 135 x 133mm | Plaques (8) |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12457040
|
Tenak™
TE35432 |
360 x 135 x 200mm | Plaques (12) |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12467040
|
Tenak™
TE35434 |
360 x 135 x 266mm | Plaques (16) |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12467060
|
Tenak™
TE35500 |
450 x 135 x 133mm | Plaques (10) |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12477080
|
Tenak™
TE35550 |
540 x 135 x 133mm | Plaques (12) |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12487100
|
Tenak™
TE35600 |
630 x 135 x 133mm | Plaques (14) |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12497080
|
Tenak™
TE35554 |
540 x 135 x 266mm | Plaques (24) |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12497100
|
Tenak™
TE35602 |
630 x 135 x 200mm | Plaques (21) |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |
Oui | |
1/boîte | |
65 mm |