Learn More
Fisherbrand™ Balance compacte
La balance portative économique parfaite lorsque le coût est un critère de choix et que des résultats fiables sont essentiels. La balance compacte Fisherbrand™ offre des capacités de 200 g à 5 kg et une lisibilité de 0.1 g ou 1 g pour un usage en salle de classe et pédagogique.
43.60€ - 60.50€
Spécification
Caractéristiques électriques 3 piles AA (incluses) ou adaptateur CA en option
Type d’affichage LCD
Durée de stabilisation 3 s
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
15335103 Voir les accessoires Fisherbrand™
5,000g 1 g 50.90€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 5
Ajouter au panier
15305103 Voir les accessoires Fisherbrand™
200g 0,1 g 50.90€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 7
Ajouter au panier
15315103 Voir les accessoires Fisherbrand™
500g 0,1 g 60.50€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 11
Ajouter au panier
15325103 Voir les accessoires Fisherbrand™
2,000g 1 g 43.60€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conception élégante à profil bas
  • Grand écran LCD à contraste élevé
  • Économie d’énergie grâce à la fonction d’arrêt automatique
  • Clavier à deux touches
  • Stockage simplifié grâce à une conception empilable
  • Verrou de cellule de chargement intégré
  • Indicateurs de surcharge et sous-charge
  • Étalonnage numérique depuis le clavier
  • Indicateur de batterie faible
  • Trois piles AA (incluses) ou adaptateur c.a. en option
  • Garantie de deux ans
Spécification
Spécification
3 piles AA (incluses) ou adaptateur CA en option
LCD
3 s