Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 3 x 50 ml, pour bains secs / blocs chauffants compacts
S’utilise avec : Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific™ 88871106
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.35100kg
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ansSpécification
Bloc 3 × 50 ml | |
Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ | |
3 | |
36 × 108 × 72 mm (1.4 × 4.3 × 2.8 in) |
50 mL | |
DEL | |
Bloc pour bain sec |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.