Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 6 x 1.5 ml, pour bains secs / blocs chauffants compacts
S’utilise avec : Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific™ 88871103
18.30 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.12960kg
Code produit. 15362225
  • 24.40€ / 1 pièce
En stock
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Bloc 6 × 1.5 ml
Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
6
36 × 54 × 30 mm (1.4 × 2.1 × 1.2 in)
1,5 ml
LED
Bloc pour bain sec
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.