Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 6 x 2.0 ml, pour bains secs / blocs chauffants compacts
S’utilise avec : Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific™ 88871104
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.11160kg
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ansSpécification
Bloc 6 × 2.0 ml | |
Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ | |
6 | |
36 × 54 × 30 mm (1.4 × 2.1 × 1.2 in) |
2 mL | |
LED | |
Bloc pour bain sec |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.