Learn More
Buerkle™ Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt
64.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Description
Ensemble avec jerrican et robinet d’arrêt compacts
- PP, transparent
- Bouchon inviolable
- Boîte autoclavable (sans vanne)
- Graduations en litres moulées
- Accessoire de support de la boîte en aluminium
Jerrican doté d’un robinet, compact, gains d’espace, PP
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal |
Type de produit | Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt |
Type de bouchon | Inviolable |
Description | Jerrican compact avec robinet |
Capacité (métrique) | 5 l |
Dimensions (L x l x H) | 335 x 65 x 335 mm |
Matériau | PP |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 335 mm |
Comprend | Presse-étoupes, robinet d’arrêt |
Longueur (métrique) | 335 mm |