Learn More
Buerkle™ Jerrican compact, électroconducteur
Catalog Number 16309541
78.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Le jerrican compact électroconducteur convient particulièrement à une utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec sa résistance de surface spécifique de <105 ohms, la boîte présente une conductivité électrique très élevée.
  • PEHD, noir, antistatique
  • À utiliser dans des zones antidéflagrantes
  • Pour la distribution et le stockage de liquides combustibles et hautement inflammables
  • Avec ou sans connecteur fileté de 3/4 po
  • Grâce à sa largeur étroite, la boîte nécessite très peu de place
Capacité (impériale) 2,6 gal
Type de produit Jerrican
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon PEHD
Description Boîte
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions (L x l) 335 x 125 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 125 x 335 mm
Matériau PEHD antistatique
Jetable Non
À utiliser avec (application) À utiliser dans des zones antidéflagrantes
Graduations Litre
Hauteur (impériale) 13,19 in
Hauteur (métrique) 335 mm
Longueur (impériale) 13,19 in
Longueur (métrique) 335 mm
Nb par paquet 1
Largeur (impériale) 4,92 in
Largeur (métrique) 125 mm
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Kit antistatique