Learn More
Buerkle™ Jerrican compact, électroconducteur
62.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Description
- PEHD, noir, antistatique
- À utiliser dans des zones antidéflagrantes
- Pour la distribution et le stockage de liquides combustibles et hautement inflammables
- Avec ou sans connecteur fileté de 3/4 po
- Grâce à sa largeur étroite, la boîte nécessite très peu de place
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal |
Type de produit | Jerrican |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau du bouchon | HDPE |
Description | Boîte |
Capacité (métrique) | 5 l |
Dimensions (L x l) | 335 x 65 mm |
Dimensions (L x l x H) | 335 x 65 x 335 mm |
Matériau | PEHD antistatique |
Jetable | Non |