Learn More
Buerkle™ Jerrican compact, électroconducteur
Catalog Number 16399531
59.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Le jerrican compact électroconducteur convient particulièrement à une utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec sa résistance de surface spécifique de <105 ohms, la boîte présente une conductivité électrique très élevée.
  • PEHD, noir, antistatique
  • À utiliser dans des zones antidéflagrantes
  • Pour la distribution et le stockage de liquides combustibles et hautement inflammables
  • Avec ou sans connecteur fileté de 3/4 po
  • Grâce à sa largeur étroite, la boîte nécessite très peu de place
Capacité (impériale) 1,3 gal
Type de produit Jerrican
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Profondeur (impériale) 13,19 in
Profondeur (métrique) 335 mm
Description Boîte
Capacité (métrique) 5 l
Dimensions (L x l) 335 x 65 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 65 x 335 mm
Matériau PEHD antistatique
Jetable Non
À utiliser avec (application) À utiliser dans des zones antidéflagrantes
Graduations Litre
Hauteur (impériale) 13,19 in
Hauteur (métrique) 335 mm
Longueur (impériale) 13,19 in
Longueur (métrique) 335 mm
Largeur (impériale) 2,56 in
Largeur (métrique) 65 mm
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Kit antistatique