Learn More
Buerkle™ Bidon de faible encombrement, conducteur
Le Bidon de faible encombrement, conducteur, en PEHD conducteur, est spécialement conçu pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec une résistance superficielle spécifique de < 105 Ohm, il affiche une conductivité élevée.
43.70€ - 60.00€
Spécification
Matériau HDPE, antistatique
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes
Couleur Noir
Matériau du bouchon HDPE
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Type Prix Quantité et disponibilité  
16399531 Afficher les documents Buerkle™
0435-1055
5 l Jerry Can 43.70€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-02-2020
Ajouter au panier
16309541 Afficher les documents Buerkle™
0435-1105
10 l Jerry Can 58.10€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-02-2020
Ajouter au panier
16319541 Afficher les documents Buerkle™
0435-2055
5 l Jerry Can 45.65€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-02-2020
Ajouter au panier
16329541 Afficher les documents Buerkle™
0435-2105
10 l Jerry Can 60.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-02-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • HDPE, noir, antistatique
  • Pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes
  • Il convient au transvasement et au stockage de liquides inflammables
  • Avec ou sans tubulure filetée 3/4 in.
  • Il nécessite un minimum de place
Spécification
Spécification
HDPE, antistatique
Pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes
Noir
HDPE