Learn More
Edmund Bühler™ Agitateur numérique compact KS 15 A
Contrôle programmable avec affichage numérique pour des tâches d’agitation reproductibles
Marque:  Edmund Bühler™ 6170 000
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Code produit. 10536011
  • 3115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Contrôle programmable avec affichage numérique pour des tâches d’agitation reproductibles
  • Capacité de charge : 15 kg sur une plateforme d’agitation de 400 x 300 mm
  • Comprend un dispositif de base sans plaque d’agitation ni système de rack
Capacité de charge :
  • Flacons Erlenmeyer 100 ml : 20 unités
  • Flacons Erlenmeyer 250 ml : 12 unités
  • Flacons Erlenmeyer 500 ml : 6 unités
  • Flacons Erlenmeyer 1000 ml : 4 unités
  • Entonnoirs de séparation 250 ml : 1 unités
Spécification
Spécification
17 mm
30 à 420 tr/min
230 V
20 flacons Erlenmeyer de 10 ml, 12 flacons Erlenmeyer de 250 ml, 6 flacons Erlenmeyer de 500 ml, 4 flacons Erlenmeyer de 1 L, 3 entonnoirs de séparation de 250 ml
50/60 Hz
490 mm
510 mm
KS 15 A control
Numérique
Plaque de base avec tapis antidérapant, plateforme pour flacons Erlenmeyer/rouleaux coulissants en option
15 kg
230 V, 50 Hz
5°C à 50°C
Agitateur compact
490 mm
150 mm
19 kg
KS15A
∼ 85%
Fonctionnement continu, 1 min à 30 h