Learn More
Cytiva Embout complet pour une utilisation avec les colonnes XK 26
Marque:  Cytiva 18-6489-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07500kg
Code produit. 10527520
  • 107.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Spécification
Colonnes XK 26
Éthylène propylène diène (EPDM) ; polytétrafluoroéthène (PTFE) ; plastique acétal (POM)
Embout complet
Anneau de serrage, rondelle, bague d’étanchéité, embout, joint torique (44,12 x 2,62 mm)