Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté mâle de compression
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque:  Cole-Parmer™ 06385-91
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11784749
  • 39.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
  • En PVDF
Spécification
Spécification
Adaptateur fileté mâle de compression
Autoclavables
1 15/16 pouces
3/4 po
3/4 in NPT(M)
33 mm
Droit
Compression x NPT(M)
PVDF
Raccords 10
3/4 po
Autoclave ou oxyde d’éthylène
1 5/16 pouces