Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
57.51€ - 98.69€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Comprend | Olives en verre |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Nbre d’ampoules | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Nbre d’ampoules | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11856204
|
Lenz Laborglasintrumente
05223204 |
NS 29/32 | 6 |
66.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10293951
|
Lenz Laborglasintrumente
05223303 |
NS 24/29 | 5 |
86.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10162091
|
Lenz Laborglasintrumente
05223203 |
NS 24/29 | 6 |
79.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10203911
|
Lenz Laborglasintrumente
05223202 |
NS 19/26 | 6 |
57.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10254051
|
Lenz Laborglasintrumente
05223403 |
NS 24/29 | 8 |
98.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
- Pour la condensation des vapeurs
- Prise NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Olives en verre |