Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseur conforme à Allihn
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
82.42€ - 114.48€
Spécification
Comprend | Deux olives en plastique filetées, filetages GL 14 |
---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10401834
|
Lenz Laborglasintrumente
05223313 |
NS 24/29 | 250 mm |
99.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10612995
|
Lenz Laborglasintrumente
05223413 |
NS 24/29 | 400 mm |
114.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10090654
|
Lenz Laborglasintrumente
05223311 |
NS 14/23 | 250 mm |
98.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11973421
|
Lenz Laborglasintrumente
05223312 |
NS 19/26 | 250 mm |
82.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
- Pour la condensation des vapeurs
- Prise NS et cône NS
- Raccordement d’eau :Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Deux olives en plastique filetées, filetages GL 14 |