Learn More
Solution de conductivité à 20000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Spécification
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Solution de conductivité |
Conductivité | 20,000μS/cm |