Learn More
SI Analytics™ Solution pour test de conductivité au chlorure de potassium
SI Analytics™ Solution pour test de conductivité au chlorure de potassium permet de déterminer la capacité d’une substance à conduire de l’électricité.
Marque:  SI Analytics™ 285126528
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Quantité 3 x 6 ampules
Code produit. 11904789
  • 41.69€ / 1 pièce
Expédition estimée
20-05-2021
Description
Description
  • Mélange composé d’eau et de chlorure de potassium
  • Conserver à température ambiante
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
  • Ce produit ne présente aucun risque d’explosion
  • Ne laissez pas le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, les cours d’eau ou le système d’égout
  • De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d’eau, puis éliminées
Spécification
Identifiants chimiques
Spécification
Fully miscible in water
Liquides
1g/cm3
-0.3°C
Incolore
0.1mol/L (12.9mS/cm)
Odorless
7
100°C
3 x 6 ampules