Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture à fond rond en polystyrène avec bouchon à baïonnette
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
Marque: Greiner Bio-One 164160
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Volume : 12 ml
- Traité pour culture tissulaire
- À jupe
- Stérile
- Bouchon à baïonnette rouge
- Dia. x hauteur : 16.8 x 100 mm
Spécification
Tube de culture | |
Rouge | |
100 mm | |
Traitée pour culture tissulaire | |
12 mL | |
Oui |
16,8 mm | |
Bouchon à baïonnette | |
PS | |
Stérile | |
À jupe |