Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PS à fond conique
Idéaux pour les échantillons précieux et de faible volume lorsque l’échantillon est prélevé au fond du tube.
Marque:  Greiner Bio-One 172101
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 8.80000kg
Code produit. 10664311
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Haute pureté
  • Volume : 13 ml
  • Non stérile
  • Diamètre x Hauteur : 16.5 x 103 mm
Spécification
Spécification
13 ml
Polystyrène
16.5 mm
103 mm
Non
Tube à essai