Learn More
Heathrow Scientific Tubes à centrifuger coniques, naturels
Les tubes à centrifuger coniques sont stériles avec traçabilité de lot à lot et un conditionnement facile à déchirer.
Marque: Heathrow Scientific HS4427S
210.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21901" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
- Zone d’écriture et couvercles plats en polyéthylène pour faciliter l’étiquetage
- Graduations imprimées
- Emballage en vrac, stériles
- Autoclavables
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
PE | |
500 | |
Tubes | |
Oui | |
Polyéthylène | |
114 mm |
Tubes à centrifuger coniques, à jupe | |
50 mL | |
5,0 ml | |
25 | |
Stérile | |
Oui | |
Non | |
Couvercle plat |