Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques, transparents, stériles
Qualité et spécifications exceptionnelles pour la biologie cellulaire, la préparation des échantillons, la microbiologie et la biologie moléculaire.
176.00€ - 204.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Stérilité | Stérile |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15863202
|
Eppendorf™
0030122160 |
15 ml | 20 racks x 25 tubes |
204.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15873202
|
Eppendorf™
0030122186 |
50 ml | 12 racks x 25 tubes |
176.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons, une stabilité élevée de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés.
- Le bouchon avec côtés aplatis et rainurés prend en charge une manipulation ergonomique conviviale, permet un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré.
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs.
- Stériles, exempts de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN.
- Chaque lot est vérifié et certifié pour la qualité et la pureté.
Spécification
Transparent | |
PP | |
Stérile | |
Conique |