Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques SnapTec™ 50
Les Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 garantissent une ouverture et une fermeture sans danger, réduisent le risque de contamination et peuvent être intégrés à l’équipement existant du laboratoire.
92.20€ - 109.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Polypropylène, HDPE |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17238579
|
Eppendorf™
0030118650 |
Qualité Eppendorf | 30 |
105.00€
240 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17248579
|
Eppendorf™
0030118669 |
Pour usage en PCR | 30 |
109.00€
240 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17258579
|
Eppendorf™
0030118677 |
Stérile, exempt de pyrogènes, DNase, RNase et ADN humain et bactérien | 20 |
92.20€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les matières premières de classe Premium USP 6, fabriquées sans agents anti-adhérents, plastifiants ni biocides garantissent une intégrité maximale des échantillons, une grande stabilité de centrifugation, et une visibilité optimale des échantillons et des culots.g-Safe™
- Capuchon avec un côté aplati et un côté rainuré pour une manipulation aisée, un positionnement vertical stable et un risque réduit de contamination.
- NOUVEAU ! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 à ouverture et fermeture rapides au cours des protocoles de routine comportant plusieurs étapes
- Nouveau ! Les Conical Tubes SnapTec™ 50 sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Marquage fiable et sécurisé grâce à une large zone d’écriture sur le tube et à un capuchon plat de couleur claire
- Résistance élevée à la centrifugation g-Safe jusqu’à 19 500 x g (jusqu’à 17 000 x g pour SnapTec 50)
- Dimensions précises pour une compatibilité maximum avec les rotors de centrifugation, mixeurs et agitateurs.
- Visibilité optimale de l’échantillon et du culot
- Stérile, exempt de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN Chaque lot est soumis à un contrôle et à une certification qualité et pureté
Spécification
Transparent | |
Polypropylène, HDPE | |
Autoclavables | |
SnapTec™ |
50 ml | |
Stérile | |
Conique | |
Tubes |