Learn More
Memmert™ Porte pour chambre climatique, acier inox, avec verrou de sécurité
Porte avec serrure et clé (verrou de sécurité).
Marque:  Memmert™ HPP750B6
Informations supplémentaires : Poids : 208.00000kg
Code produit. 15847191
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Porte avec une seule serrure.
Description
Description
Cette porte est à utiliser avec la chambre climatique constante Memmert.
Chambre climatique constante Memmert :
  • Menu de fonctionnement intuitif et facile à utiliser
  • Rampes de température et d’humidité programmables via le logiciel AtmoCONTROL
  • utilisation presque exclusive d’acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion et facilement nettoyable pour la chambre de travail et le boîtier
  • Le concept de chauffage et de refroidissement Peltier est spécifiquement adapté pour un contrôle précis et homogène de la température
  • une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
Spécification
Spécification
749 L
Textured Stainless Steel
15°C to 40°C
HPP750B6
Stainless Steel
10 to 90%
Door with Lock