Learn More
Macherey-Nagel™ Récipient
14.60€ - 16.55€
Spécification
Type de produit | Récipient |
---|---|
Comprend | Couvercle transparent |
Bouchon inclus | Oui |
Couleur | Bleu |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12450380
|
Macherey-Nagel™
702514 |
45 mm | 81 |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12460380
|
Macherey-Nagel™
702515 |
50 mm | 49 |
16.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Récipient | |
Oui | |
1 de chaque | |
130 mm |
Couvercle transparent | |
Bleu | |
130 mm |