Learn More
Contec™ Amplitude™ Epsilon™ Cleanroom Wipes
Equip workers with the tools to keep cleanrooms clean. The Amplitude™ Epsilon™ Cleanroom Wipes, are a durable solution for ISO Class 6 applications.
Marque: Contec™ AMEP0001
274.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 15.42000kg
Description
- Les lingettes non tissées, hydroenchevêtrées en polyester/cellulose sont faites de fibres solides et durables assurant une propreté supérieure
- Poids lourd, avec absorption supérieure
- Couleur bleue à coloration rapide pour différencier les différentes zones d’usage
- Excellentes lingettes tout-usage pour salles blanches
- Lot numéroté pour la traçabilité
- Faites en fibres de polyester/cellulose hydroenchevêtrées de qualité supérieure pour assurer une meilleure propreté
- Parfaitement adaptées à l’essuyage et à l’absorption des déversements et aux activités de nettoyage universel dans les industries de la biotechnologie, de la pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique, des dispositifs médicaux et des circuits imprimés
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Informations sur la commande
Poids de base, 75 g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Epsilon | |
23 cm | |
23 cm | |
Classe ISO 6 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
9 in | |
9 in | |
Polyester Cellulose | |
Bleu | |
Salle blanche |