Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorber les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
Marque: Contec™ AMSI0001
203.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21919" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 13.50000kg
Description
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
- Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
- Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
- Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
- Solide et durable, même mouillées
- Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
- Pour une utilisation dans des applications non abrasives
- Lot numéroté pour la traçabilité
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Informations sur la commande
Poids de base, 68g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinsèque : 4,3ml/g Extrinsèque : 308ml/m2 |
|
Classe ISO 6 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Non stérile |
9 in | |
9 in | |
Polyester Cellulose | |
68 g/m2 | |
Non-tissé hydro-enchevêtré | |
Salle blanche |