Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Sorb
Associent les performances des fils de microfibre et celles des fils de polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Anticon™ Gold Sorb sont dotées de bords soudés exclusifs qui permettent d’utiliser toute la surface d’essuyage sans risquer d’endommager les surfaces délicates.
384.00€ - 1120.00€
Specifica
Type de produit | Lingettes |
---|---|
Matériau | Polyester |
Couleur | Blanc |
Structure | Tricot interlock |
Bords | Scellé |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (L x l) | Stérilité | Quantité d’emballage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (L x l) | Stérilité | Quantité d’emballage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15789174
|
Contec™
492238-957 |
9 x 9 in (23 x 23 cm) | Non stérile | 150/Sachet, 8 Sachets/Carton |
620.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16645504
|
Contec™
492238-958 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Non stérile | 50 Sachets |
384.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16655504
|
Contec™
492238-960 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Stérile | 25/Sachets, 40 Sachets/Carton |
1120.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15779174
|
Contec™
492238-956 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Non stérile | 2 Sachets de 75 lingettes, empilés |
775.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16486820
|
Contec™
492238-955 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Stérile | 75/Sachet, 8 Sachets/Carton, doublement ensaché |
760.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descrizione
- Associent les performances de la microfibre et du polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures
- Pas de bordures abrasives, ce qui rend les lingettes particulièrement adaptées au nettoyage des composants sensibles, tels que ceux utilisés en optique
- Les bords soudés limitent la libération de particules et de fibres.
- La microfibre unique assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche.
- Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Blanchies en salle blanche
- Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
- Lingettes stériles de 12 x 12 po disponibles
Specifica
Lingettes | |
Blanc | |
Scellé |
Polyester | |
Tricot interlock | |
Ultra propreté et haut pouvoir absorbant |