Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
Marque: Contec™ PS-911EB/ETOH
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.26100kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
- Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées non lacées pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
- présaturées commodément avec 70/30 mélange d’eau de qualité semi-conductrice IPA et DI ou mélange 70/30 d’alcool éthylique dénaturé et d’eau de DI pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
- Toutes les lingettes sont stérilisées par rayons gamma à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et validées conformément aux directives ISO 11137 (méthode 1) de l’AAMI
- Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
- Recommandées dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
- Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit
Spécification
Lingettes pré-saturées PROSAT™ | |
27,9 | |
23 cm | |
Classe ISO 4 | |
Idéal pour le nettoyage de routine des outils, instruments et autres équipements de laboratoire ; conçu pour les environnements stériles | |
Alcool éthylique dénaturé à 70 %/30 % d'eau désionisée |
11 in | |
11 in | |
Polypropylène | |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | |
30 lingettes/Sachet | |
Stérile |
Sécurité et traitement
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ETHANOL, PROPAN-2-OL