Learn More
Contec™ Lingettes SterileSorb™
Essuient les déversements, laissent les surfaces sèches et conservent leur résistance dans les environnements de salle blanche. Les lingettes Contec™ SterileSorb™ sont parfaites pour les applications de classe ISO 6. Les lingettes sont fournies dans un emballage double, ce qui garantit l’intégrité du produit et une pénétration sans souci dans la salle stérile.
Marque:  Contec™ C2-99IR/25
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11902445
  • 8.36€ / 25 pièces
En stock 8
Ajouter au panier
Alert:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Description
Description
  • Le mélange polyester/cellulose non tissé et hydroentangled rend ces lingettes absorbantes et durables, à un faible niveau de matières extractibles.
  • Les lingettes sont conçues pour des applications non abrasives, telles que l’essuyage et l’absorption des éclaboussures en salle blanche, et l’essuyage des produits avant leur introduction dans la salle blanche.
  • L’étiquette indique les numéros de lot et les dates d’expiration pour la traçabilité des lots.
Order Info
Poids de base : 67.8 g/m2. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma () et certifiées stériles selon les lignes directrices AAMI jusqu’à un niveau d’assurance stérilité SAL de 10-6 ; Certificat de stérilité disponible.
Spécification
Spécification
Ultra
67.8
9 x 9 in. (23 x 23 cm)
23 cm
SterileSorb™ cleanroom wipes
Sterile
Safety
AAMI
Cleanroom
Cellulose, Hydroentangled Polyester
23 cm