Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Use with VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance. A textured option for applications that require improved particle removal is available.
Marque:  Contec™ MVK-MOPIR
581.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 15964970
  • 745.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Légères, en polyester, jetables
  • Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
  • La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
  • Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
Informations sur la commande
Manche en aluminium avec cadre de tête de balai-serpillère disponible séparément (Réf. 19-038-555).
Spécification
Spécification
Autoclavable
Support de serpillière moyen de 12 po
Tissu en maille de polyester, mousse de polyester, Polyester Foam
Moyenne
Pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des plafonds et des murs dans les environnements contrôlés