Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ MSCERT5000-37LVW
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Code produit. 15338066
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons à vis certifiés en verre transparent de 9 mm Thermo Scientific™ National sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
  • 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés 
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble 
  • Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
  • 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés 
  • Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Spécification
Gris
Transparent
Oui
100
Bouchon à vis
9 mm
9 mm
Kit pratique, flacon à vis de 9 mm avec insert intégré de 350 μl
Verre, PTFE, Silicone
PTFE transparent / silicone transparent collé, pré-fendu
350 µl
Kit pratique de flacons à vis non assemblés