Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
Utilisez les flacons propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et vos applications chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Thermo Scientific™ de 9 mm sont entièrement testés par lots par plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), les flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons à ouverture large de 9 mm et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
- 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / Silicone blanc encollé | |
100 | |
475 μl | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis certifiés | |
Oui |
Kit pratique, flacon à vis certifié de 9 mm, insert intégré de 350 μl | |
Ambré | |
Non | |
Flacon : C4000-LV2W, bouchon : C5000-64B | |
CERTIFIÉS LC-GC | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.