Learn More
Sonics Materials Pince de convertisseur
Processeurs ultrasoniques 130 watts robustes et fiables pour les applications à faible et moyen volume.
Marque:  Sonics Materials 830-00116
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11773699
  • 209.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Processeurs à ultrasons 130 watts pour applications à faible et moyen volume
  • 500 et processeurs à ultrasons 750 watts utilisés pour traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre* 
  • Les applications typiques incluent la nanotechnologie (production de matériaux en nanoparticules et dispersions de graphène), la lyse cellulaire, la préparation d’échantillons, l’homogénéisation, le dosage ChIP, l’émulsification, la désagrégation et la désagglomération, ainsi que les utilisations dans le domaine du traitement des liquides sonochimiques.
  • Moniteur d’énergie, wattmètre numérique, à microprocesseur et programmable
  • Minuteur de traitement de 10 heures
  • Pulseur marche / arrêt indépendant
  • Contrôle de la puissance de sortie variable
Spécification
Spécification
Pince de convertisseur
64 mm