Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ XT
À utiliser avec le système CoolBox™ XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
101.00€
Spécification
Type | Collier d'extension |
---|---|
Quantité | 1/Paquet |
Dimensions (L x l x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm, Intérieur : 14,0 x 9,4 x 7,0 cm |
Alert:
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15582851
|
Corning™
432083 |
Violet |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15592851
|
Corning™
432084 |
Vert |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15502861
|
Corning™
432085 |
Orange |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15512861
|
Corning™
432086 |
Rose |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Augmentez la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés
- Le col est magnétisé
- Adhérence facile à la base de l’unité
Spécification
Collier d'extension | |
1/Paquet | |
20,0 x 16,0 x 7,0 cm, Intérieur : 14,0 x 9,4 x 7,0 cm |