Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5427 R
La Centrifuge 5427 R réfrigérée d’Eppendorf a été conçue pour les applications de recherche à haut débit. Dotée d’un rotor anti-aérosols de 48 places et du couvercle QuickLock d’Eppendorf pour une ouverture et une fermeture faciles, elle représente un choix sûr, pratique et fiable.
6940.00€ - 7285.00€
Spécification
Hauteur (impériale) extérieure | 10 in. |
---|---|
Hauteur (métrique) extérieure | 25.4 cm |
Largeur (métrique) extérieure | 31.9 cm |
Plage de températures | -11°C à +40°C |
Réfrigéré | oui |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15825063
|
Eppendorf™
5409000630 |
Centrifuge 5427 R, boutons rotatifs | avec rotor FA-45-12-17 | 230V/50–60Hz (EU) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15168364
|
Eppendorf™
5409000632 |
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), boutons rotatifs | avec rotor FA-45-12-17 | 230V/50–60Hz (EU) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Capacité du rotor : 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercleVitesse max. : 25 001 × g (16 220 tr/min) Le rotor haute capacité à 48 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieuxFermeture en douceur d'un seul doigt pour une utilisation ergonomiquePlage de températures de De -11 °C à 40 °CFonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ∼ 23 °C à 4 °C en 11 minutes seulementLa coupure ECO peut être programmée au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation pour des économies d'énergie maximisées et une durée de vie étendue du compresseurÉvacuation des condensats intégrée pour éviter l'accumulation d'eauIdentification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité opérationnelle maximiséeSpécification
10 in. | |
31.9 cm | |
oui |
25.4 cm | |
-11°C à +40°C |
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.