Learn More
Eppendorf Centrifugeuse réfrigérée 5810 R G
Centrifugeuse compacte et refroidie à haut débit offrant une polyvalence et une capacité extraordinaires.
9545.00€ - 12605.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) extérieures 70 x 61 x 35 cm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
FCR max. 20,913 x g
Vitesse max. 14,000 rpm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15885113
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
5811000015
EU-plug, w/o Rotor
9545.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-07-2022
pour voir le stock disponible 
15805123
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
5811000325
EU-plug, w/ Rotor A-4-62 and 15/50 mL Adapters
11065.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-07-2022
pour voir le stock disponible 
15825123
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
5811000420
EU-plug, w/Rotor A-4-81 and 15/50 mL Adapters
12000.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-07-2022
pour voir le stock disponible 
15845123
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
5811000620
EU-plug, w/Rotor S-4-104 and 15/50 mL Adapters
12605.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-10-2022
pour voir le stock disponible 
15865123
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
5811000820
EU-plug, w/Rotor S-4-104 and 13/16 mm Adapters
12605.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-06-2022
Description
  • Compatible avec les adaptateurs et rotors à godets oscillants qui peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 750 ml
  • Accepte le rotor à plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques suivants : MTP, PCR, culture cellulaire ou DeepWell
  • Compatible avec les rotors à angle fixe pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 x g (14 000 tr/min)
  • Bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols pour une manipulation facile à une main
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Fonction FastTemp pour une préréfrigération rapide
  • Le refroidissement continu maintient une température constante à la fin du cycle – vos échantillons restent au frais
  • La fonction d’arrêt ECO se déclenche après 8 heures d’inactivité pour réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie du compresseur
  • Technologie de contrôle dynamique du compresseur (CDC) pour des performances de refroidissement optimisées
Spécification
Spécification
70 x 61 x 35 cm
50/60 Hz
14,000 rpm
1 min. to 99 min., with continuous run function, short-spin
230 V 50/60 Hz
20,913 x g
-9°C to +40°C
230 V