Learn More
LMS™ Incubateur réfrigéré, modèle 1200, série 4, 1200 L, acier inox
Plage de températures : –10°C à +50°C
Marque:  LMS™ 1200
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 235.00000kg
Code produit. 11887602
  • 14018.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • Contrôle de la température fiable et précis
  • Plage de températures : -10,0°C à +50,0°C
  • Les modèles de cette série comprennent des incubateurs d’une capacité de 600 L et 1200 L à température simple ou double (cycle de 24 heures ou 7 jours), ou un incubateur d’une capacité de 1200 L entièrement programmable offrant un contrôle multiple de la température
  • Structures intérieure et extérieure en acier inoxydable avec isolation en mousse de polyuréthane
  • Économe en énergie et écologique
  • Chauffage et refroidissement du DPI pour assurer une température interne stable
  • Protection contre la surchauffe prédéterminée
  • Système de réfrigération hermétique
  • Verrou de porte
  • Commandes faciles à lire et simples à utiliser
  • Variation de température avec charge de travail moyenne : ± 0,5°C
  • Gamme complète d’accessoires optionnels montés en usine disponibles : éclairage à DEL, hublot d’accès, portes intérieures en plexiglas, portes extérieures vitrées, système d’alarme, prise interne et enregistreur graphique
  • Idéal pour les applications telles que les études de croissance, les tests B.O.D., la germination et la vernalisation des graines, la culture des tissus, l’enzymologie, les études sériques et l’immunologie, le stockage des échantillons ou les tests de durée de conservation des produits
Spécification
Spécification
ISO 9001:2008
Incubateur autonome
Acier inoxydable
550 mm x 530 mm
Acier inoxydable
–10°C à +50°C
Numérique
1200
Sans CFC
±0,5°°C
59,0 in
1500 mm
81,9 in
2080 mm
26,4 in
235 kg
50 Hz
Numérique standard
1200 l
Circulation d’air assistée par ventilateur via la chambre de prémélange
LED en option
10
Incubateur réfrigéré
Mousse de polyuréthane
2
±0,1°°C
2 ans
53,1 in
1350 mm
59,0 in
1500 mm
670 mm
240 V, 50 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service