Learn More
BRAND™ Boîte de refroidissement
Seau à glace en mousse de polyuréthane rigide et durable avec couvercle
Marque:  BRAND™ 156100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.55000kg
Code produit. 10633782
  • 170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Pour le stockage à froid sur paillasse
  • Excellentes propriétés isolantes
  • Conception octogonale robuste pour une meilleure stabilité
  • Côté conique avec poignées moulées et couvercle plat pour une manipulation et un stockage aisés
  • Adaptée pour la désinfection chimique
  • Température de fonctionnement de -196°C à +95°C
  • Spécification
    Spécification
    Poignées moulées et couvercle plat
    Mousse en polyuréthane
    1
    Stockage à froid sur paillasse
    Empilable
    4,5 L